Learn More
BRAND™ Imbuti in PP con interno scanalato
Le scanalature esterne consentono il deflusso dell'aria durante la filtrazione.
Marca: BRAND™ 148215
69.35 EUR valido fino al 2024-11-29
Usa il codice promo "21718" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Manufactured from polypropylene for good chemical resistance
- For rapid filtration
- Angled at 60°
Specifica
45mm | |
Polypropylene | |
Translucent | |
44mm | |
Funnel |
5mm | |
60° | |
Rapid filtration | |
20/Pk. |