Learn More
Gibco™ FoamAway™ Irradiated AOF (animal origin-free) Antifoaming Agent
FoamAway™ Irradiated AOF (animal origin-free) Antifoaming Agent
Marca:  Gibco™ A1036901
Codice prodotto. 15762496
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
FoamAway™ Irradiated AOF is a ready-to-use antifoaming agent designed to offer high performance and convenience in combating foam in your cell culture system. It is prediluted, presterilized, and packaged to connect directly to your bioreactor with no further processing required.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Animal Origin-Free
Suspension Cell Culture
Gibco™
No Phenol Red
Room Temperature
2.5 L
Store at room temperature. Shake well before use. Do not filter.
Cell Culture
Antifoaming Agent
1 Bag
Gamma-irradiated
Liquid
Offerte speciali
For Research Use or Further Manufacturing. Not for use in diagnostic procedures.