Learn More
Gibco™ FoamAway™ Irradiated AOF (animal origin-free) Antifoaming Agent
FoamAway™ Irradiated AOF (animal origin-free) Antifoaming Agent
556.00€
Specifica
Classificazione Animal Origin-Free
Content And Storage Store at room temperature. Shake well before use. Do not filter.
Culture Type Suspension Cell Culture
Da utilizzare con (applicazione) Cell Culture
Linea di prodotti Gibco™
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15762496
Vedere i documenti
Gibco™
A1036901
1 Bag Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
FoamAway™ Irradiated AOF is a ready-to-use antifoaming agent designed to offer high performance and convenience in combating foam in your cell culture system. It is prediluted, presterilized, and packaged to connect directly to your bioreactor with no further processing required.
Specifica
Specifica
Animal Origin-Free
Suspension Cell Culture
Gibco™
No Phenol Red
Room Temperature
Store at room temperature. Shake well before use. Do not filter.
Cell Culture
Antifoaming Agent
1 Bag
Liquid
Documenti
Product Certifications
For Research Use or Further Manufacturing. Not for use in diagnostic procedures.