Learn More
Foamtec PharmaMOP™ Cleanroom Mop Heads
Ultra-lightweight large area design for all critical cleanroom surfaces
Marca:  Foamtec FS856
Encompass
Codice prodotto. 15143514
  • dietro preventivo / Pezzo
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Patent-pending and sterile, saturated mop head
  • Two direction 360° swivel
  • With 1.5 in. low profile design
  • Compatible with pull and figure-eight motions
  • SOP compliant
  • Compatible with steam sterilization cycles
  • Weight: 1.45 lb. (660g )
  • For cleaning and disinfection of walls, floors and ceilings, rough surfaces and high soil areas
Specifica
Specifica
Mop Head
0.125 in. Foam Core
Polyester
Non-sterile
Ultra Lightweight Large Area Design for all Critical Cleanroom Surfaces