Learn More
Foamtec PharmaMOP™ Cleanroom Mop Heads
Ultra-lightweight large area design for all critical cleanroom surfaces
dietro preventivo
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Materiale Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Materiale Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
15133514
Encompass_Preferred
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Foamtec
FS853
Polyester Mop Head
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15143514
Encompass
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Foamtec
FS856
Polyester Mop Head
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Descrizione
Descrizione
  • Patent-pending and sterile, saturated mop head
  • Two direction 360° swivel
  • With 1.5 in. low profile design
  • Compatible with pull and figure-eight motions
  • SOP compliant
  • Compatible with steam sterilization cycles
  • Weight: 1.45 lb. (660g )
  • For cleaning and disinfection of walls, floors and ceilings, rough surfaces and high soil areas