Learn More
Memmert™ Universal Oven UF with Forced-Air Convection & TwinDISPLAY
Ideal for drying, heating, ageing, burn-in and hardening in research, science, industry and quality assurance.
Marca: Memmert™ UF450plus
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Ogni singolo forno è il risultato di oltre 65 anni di impegno costante nello sviluppo e di innumerevoli feedback degli utenti sull'esperienza pratica
- Controllo della temperatura preciso ed omogeneo, indipendentemente dal volume e dal carico della camera
- Range di temperatura fino a +300 °C
- Otto modelli da 30l a 750l
- Due versioni: SingleDISPLAY e TwinDISPLAY
- Modelli a convezione naturale o ad aria forzata N/F
- Funzionalità aumentate con accessori comodi, omologati e testati
- Camera operativa e alloggiamento in acciaio inossidabile di alta qualità, resistente alla corrosione e facile da pulire
- Un'ampia gamma di opzioni per la programmazione e la documentazione mediante interfacce, registratore di dati integrato e software AtmoCONTROL
- Garanzia di tre anni per le apparecchiature, eccetto le parti soggette a usura
- I valori di temperature di tutti i forni universali vengono misurati secondo lo standard DIN 12880: 2007-05
- Ciascun forno universale è testato per la sicurezza ed è contrassegnato dal simbolo “CE”
Specifica
15.5 piedi cubi | |
Stainless Steel (304/1.4301) | |
Forced | |
20°C to 300°C | |
2 high-definition TFT-colour displays (TwinDISPLAY) | |
Fully isolated Stainless Steel doors with 2-point locking (compression door lock) | |
30 kg | |
8 | |
Temperature control, autodiagnostic system | |
Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller | |
Digital backwards counter with target time setting, adjustable from 1 minute to 99 days | |
600 x 1040 x 720 mm | |
784 mm | |
1040 mm | |
720 mm | |
784 mm | |
161 kg | |
400 V | |
50/60 Hz |
DVE, EAC, GS, CE, cUL | |
TwinDISPLAY. Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller | |
449 l | |
Forno a convezione universale | |
Controllo della temperatura in ambito scientifico, di ricerca e di test dei materiali nell'industria | |
Acciaio inox | |
UF450PLUS | |
Mains cable with plug (German type) | |
Stainless Steel | |
Up to 99.9°C: 0.1 / from 100°C: 0.5 | |
3 anni | |
1224 x 1247 x 784 mm | |
1224 mm | |
720 mm | |
784 mm | |
236 kg | |
400 V, 50/60 Hz | |
5.8 kW |
Titolo del prodotto
Memmert™ Universal Oven UF with Forced-Air Convection & TwinDISPLAY > Capacity: 449L; No. of Grids: 8