Learn More
Sartorius™ Pinzette con punte rivestite in silicone
Per l'impiego con pesi da bilancia
Marca: Sartorius™ YAW31
26.03 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01350kg
Descrizione
For use with balance weights
- Consente di evitare danni alla superficie dei pesi
Specifica
1 ciascuno | |
105 mm | |
Pinzette con silicone | |
Pinzette con silicone |