Learn More
Sartorius™ Pinzette con punte rivestite in silicone
Per l'impiego con pesi da bilancia
30.55€ - 58.65€
Specifica
N. per confezione | 1 Each |
---|---|
Product Type | Forceps with Silicone |
Tipo | Forceps with Silicone |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10542923
|
Sartorius™
YAW32 |
160 mm |
37.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11397504
|
Sartorius™
YAW31 |
105 mm |
30.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10767232
|
Sartorius™
YAW33 |
230 mm |
58.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
For use with balance weights
- Consente di evitare danni alla superficie dei pesi
Specifica
1 Each | |
Forceps with Silicone | |
Forceps with Silicone |
Titolo del prodotto
Sartorius™ Pinzette con punte rivestite in silicone