Learn More
Formaldehyde, Quant™ Test Strips, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 023277.QA
276.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15461127
  • 277.38€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1 Kit
Measures 0 to 100ppm HCHO in aqueous solution
Formaldehyde test strip
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoX04J019 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/10/2023 Catalog Number023277.QA
Numero di lottoP27J046 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/05/2023 Catalog Number023277.QA
Numero di lottoX27I003 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/11/2022 Catalog Number023277.QA
Numero di lottoQ22I061 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2022 Catalog Number023277.QA
Titolo del prodotto
Formaldehyde, Quant™ Test Strips, Thermo Scientific Chemicals > 1kit