Learn More
Formic Acid, 90%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Specifica
Specifica
pH | 2.1 |
Punto di fusione | 8°C |
Punti di ebollizione | 101°C |
Colore | Colorless |
Peso formulazione | 46.02g/mol |
Quantità | 2.5 L |
Imballaggio | HDPE plastic bottle |
Forma fisica | Liquid |
Pressione del vapore | 44mbar at 20°C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Formic acid
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Formic Acid, 90%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™ >