Learn More
Formic Acid, 99.0+%, Optima™ LC/MS Grade, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
0.5 mL
1 mL
10 Ampules
2 mL
50 mL
Imballaggio:
Ampule
Ampules
Nalgene™ Poly Bottle
Specifica
Specifica
Absorbance | 0.01 AU max. at 254nm, 0.55 AU max. at 230nm, 0.85 AU max. at 220nm, 1.25 AU max. at 210nm |
Materiale o nome chimico | Formic Acid |
pH | 2.1 |
Punto di fusione | 8°C |
Punti di ebollizione | 101°C |
Colore | Colorless |
Intervallo percentuale saggio | ≥99.0 % |
Formula lineare | HCOOH |
Indice di Merck | 15, 4269 |
SMILES | C(=O)O |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Formic acid, OPTIMA LC/MS Grade (99.5%)
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Formic acid
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%
Titolo del prodotto
Formic Acid, 99.0+%, Optima™ LC/MS Grade, Fisher Chemical™ >