Learn More
Formononetin, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10235341
Formononetin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10235341
1 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10235341
Marca: Thermo Scientific Acros 342480010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Formononetin
Nota nome 99%
CAS 485-72-3
Punto di fusione 256.0°C to 260.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C16H12O4
Numero MDL MFCD00016948
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 4271
Sinonimo formononetin, biochanin b, formononetol, 7-hydroxy-4'-methoxyisoflavone, 7-hydroxy-3-4-methoxyphenyl-4h-chromen-4-one, 4'-o-methyldaidzein, 7-hydroxy-3-4-methoxyphenyl chromen-4-one, unii-295dqc67bj, 7-hydroxy-3-4-methoxyphenyl-4-benzopyrone, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-3-4-methoxyphenyl
InChI Key HKQYGTCOTHHOMP-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=COC2=CC(O)=CC=C2C1=O
IUPAC Name 7-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one
Molecular Weight (g/mol) 268.27
PubChem CID 5280378
ChEBI CHEBI:18088
Peso formulazione 268.27
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0449059 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/01/2023 Catalog Number342480010
Numero di lottoA0396357 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number342480010
Numero di lottoA0408228 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number342480010
Numero di lottoA0415378 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/12/2022 Catalog Number342480010
Numero di lottoA0416852 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/12/2022 Catalog Number342480010
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formononetin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Formononetin, 98%, Thermo Scientific Chemicals >