Learn More
Brady™ Etichette in poliestere ultrasottili per applicazioni criogeniche FreezerBondz
Le robuste etichette in poliestere FreezerBondz™ (B-492) sono studiate l’identificazione in laboratorio, ad esempio di fiale, centrifughe, provette, provette di test, pipette e vetrini.
Brand: Brady™ 174089
92.21 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Le robuste etichette in poliestere FreezerBondz™ (B-492) sono studiate l'identificazione in laboratorio, ad esempio di fiale, centrifughe, provette, provette di test, pipette e vetrini.
- L'etichetta è applicabile su superfici congelate, tra cui vetro e polipropilene conservato in azoto liquido
- Buona resistenza a sbavature di stampa, solventi e temperature estreme da -196 a 100°C (da -320 a 212°F)
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
- Per stampare questo materiale, serve un nastro. Usa il codice prodotto M61-R6410
Specifications
Not Autoclavable | |
M6-19-492 | |
None | |
Matte | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
250 Labels | |
-320°F to +230°F | |
0.0032 in. | |
1 x 1 in. | |
1 in. | |
25.4 mm |
ASTM D 1000 | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
General Identification, Laboratory Labeling | |
No | |
Rectangle | |
-196°C to +110°C | |
0.081 mm | |
1 in. | |
25.4 mm |