Learn More
Brady™ Etichette in poliestere ultrasottili per applicazioni criogeniche FreezerBondz
Le robuste etichette in poliestere FreezerBondz™ (B-492) sono studiate l’identificazione in laboratorio, ad esempio di fiale, centrifughe, provette, provette di test, pipette e vetrini.
47.25€ - 169.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Rivestimento | None |
Colore | White |
Finitura | Matte |
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Formato | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Formato | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17898214
|
Brady™
174084 |
0.375 x 0.825 in. | Die-cut | 9.53 mm |
78.70€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17831609
|
Brady™
173488 |
0.5 x 1 in. | Die-cut | 12.7 mm |
47.25€
pezzi 500 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17848344
|
Brady™
174087 |
1 x 0.9 in. | Die-cut | 25.4 mm |
116.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17808354
|
Brady™
174089 |
1 x 1 in. | Die-cut | 25.4 mm |
111.00€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17858174
|
Brady™
174082 |
1.65 x 0.5 in. | Die-cut | 41.91 mm |
114.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17878444
|
Brady™
174095 |
1.75 x 1 in. | Die-cut | 44.45 mm |
146.00€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17868444
|
Brady™
174096 |
1.9 x 1 in. | Die-cut | 48.26 mm |
169.00€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17828394
|
Brady™
174154 |
50 ft. x 0.5 in. | Continuous |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- L'etichetta è applicabile su superfici congelate, tra cui vetro e polipropilene conservato in azoto liquido
- Buona resistenza a sbavature di stampa, solventi e temperature estreme da -196 a 100°C (da -320 a 212°F)
Specifica
Not Autoclavable | |
None | |
Matte | |
Single-side Printable | |
Labels | |
General Identification, Laboratory Labeling | |
No | |
-320°F to +230°F | |
0.0032 in. |
Permanent Acrylic | |
White | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
Rectangle | |
-196°C to +110°C | |
0.081 mm |