Learn More
Labconco™ FreeZone™ 2.5 L -50°C Benchtop Freeze Dryer, 230 V Model
BIOPHARMA
FreeZone 2.5 L Benchtop Freeze Dryer designed for lyophilizing light sample loads. Compact design ideal for labs with limited floor space. Lyo-Works™ OS provides flexibility and convenience in an easy-to-use, touch screen display. Protect samples with remote notification and data recording.
Marca:  Labconco™ 700201030
6977.36 EUR valido fino al 2025-03-31
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15732727
  • 11935.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Requires : Drying accessory, vacuum pump, glassware, adapters
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Freeze Dryer/Lyophilizer
0
-58°F
UL, CAN/CSA, CE
19.2 in.
14.5 in.
16.9 in.
7 A
230 V
48.53 kg
2.5 L (before defrosting)
-50°C
Steel
Non coated Stainless steel collector
48.76 cm
36.83 cm
42.92 cm
Schuko
60 Hz
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Labconco™ FreeZone™ 2.5 L -50°C Benchtop Freeze Dryer, 230 V Model > Includes: Non-coated Stainless steel collector, Plug type: Schuko