Learn More
Labconco™ FreeZone™ 4.5 L -105°C Benchtop Freeze Dryer, 230 V Model
BIOPHARMA
FreeZone 4.5 Liter Benchtop Freeze Dryers are designed for lyophilizing light to moderate sample loads. The compact design is ideal for labs with limited floor space. New Lyo-Works™ OS provides flexibility and convenience in an easy-to-use, touch screen display.
Marca:  Labconco™ 720402030
21101.57 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15772847
  • 24300.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: PTFE-coated collector
Requires : Drying accessory, vacuum pump, glassware, adapters
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Freeze Dryer/Lyophilizer
0
-157°F
UL, CAN/CSA, CE
26.5 in.
22.5 in.
18.5 in.
10 A
230 V
172 lb.
4.5 L (before defrosting)
-105°C
Steel
PTFE coated Stainless steel collector
67.3 cm
57.1 cm
46.5 cm
Schuko
60 Hz
78 kg
Titolo del prodotto
Labconco™ FreeZone™ 4.5 L -105°C Benchtop Freeze Dryer, 230 V Model > Includes: PTFE coated Stainless steel collector, Plug type: Schuko