Learn More
Labconco™ Liofilizzatore da banco FreeZone™ 4.5 L -50 °C, modelli 230V
I crioessiccatori da banco FreeZone da 4.5 litri sono progettati per la liofilizzazione di carichi di campioni sia leggeri che moderati. Il design compatto è ideale per i laboratori con spazio al suolo limitato. Il nuovo Lyo-Works™ OS offre flessibilità e comodità in un display con schermo touchscreen di facile utilizzo.
Marca: Labconco™ 700401030
13045.42 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Includes: Stainless steel collector
Requires : Drying accessory, vacuum pump, glassware, adapters
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
I crioessiccatori da banco FreeZone da 4.5 litri sono progettati per la liofilizzazione di carichi di campioni sia leggeri che moderati. Il design compatto è ideale per i laboratori con spazio al suolo limitato. Il nuovo Lyo-Works™ OS offre flessibilità e comodità in un display con schermo touchscreen di facile utilizzo.
- Upright stainless steel collector coil holds 4.5 liters of ice before defrosting
- -50° C collector is suitable for aqueous samples
- Features include hot gas defrost, side-mounted USB port and rear-mounted Ethernet connection
- Environmentally-friendly HCFC/CFC-free refrigeration system
- Internal coil maximizes vapor-trapping efficiency
- Optional PTFE-coated collectors withstand corrosive compounds
- Lyo-Works OS provides a real time display of collector temperature and vacuum level
- 5 in. full color touch screen display
- Flexible programming and control of optional drying accessories
- Optional End-Zone™ end point detection for flask freeze drying
- One-touch data logging and display provides information to maximize sample quality and minimize run time
- Customizable settings include language, time zone, temperature and vacuum
- Alerts and feedback of current operating parameters can be sent automatically to user-entered email addresses
- FreeZone exclusive features protect your vacuum pump from costly damage: A vacuum break valve bleeds air into the system when power to the freeze dryer or vacuum pump is shut off for more than 5 minutes. A moisture sensor prevents refrigeration or vacuum start-up when moisture is detected in the drain line. Vacuum pump is automatically shut down when a leak is present in initial pull down or during run
Vacuum pump with a displacement of at least 98 liters/minute, drying accessory and freeze dry glassware (if not bulk freeze drying) are required (not included).
Compliance
Tutti i modelli sono conformi allo standard UL 61010-1 (modelli da 60 Hz), CAN/CSA C22.2 n. 61010-1 (modelli da 60 Hz) e riportano il contrassegno di conformità CE (modelli da 230 V, 50 Hz).
Servizi
Un anno
Specifica
Freeze Dryer/Lyophilizer | |
0 | |
-58°F | |
UL, CAN/CSA, CE | |
22.4 in. | |
16.5 in. | |
18.9 in. | |
7 A | |
230 V | |
49.4 kg |
2.5 L (before defrosting) | |
-50°C | |
Steel | |
Non coated Stainless steel collector | |
56.8 cm | |
41.9 cm | |
48 cm | |
Schuko | |
60 Hz |