Learn More
Labconco™ FreeZone™ 4.5 L -84°C Benchtop Freeze Dryer, 230 V Model
BIOPHARMA
FreeZone 4.5 Liter Benchtop Freeze Dryers are designed for lyophilizing light to moderate sample loads. The compact design is ideal for labs with limited floor space. New Lyo-Works™ OS provides flexibility and convenience in an easy-to-use, touch screen display.
20985.00€ - 21560.00€
Specifica
Tipo Freeze Dryer/Lyophilizer
Capacità (sistema metrico) 2.5 L (before defrosting)
N. di ripiani 0
Temperature Range (Metric) -84°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -119°C
Visualizza altre specifiche
Requires: Drying accessory, vacuum pump, glassware, adapters
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Include Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
15791856
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Labconco™
710401030
Non coated Stainless steel collector Schuko
20985.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15732807
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Labconco™
710402030
PTFE coated Stainless steel collector Schuko
21560.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Freeze Dryer/Lyophilizer
0
-119°C
UL, CAN/CSA, CE
67.3 cm
57.1 cm
46.9 cm
230 V
166 lb.
2.5 L (before defrosting)
-84°C
Steel
26.5 in.
22.5 in.
18.5 in.
10 A
60 Hz
75.3 kg
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Labconco™ FreeZone™ 4.5 L -84°C Benchtop Freeze Dryer, 230 V Model