Learn More
Labconco™ FreeZone™ 6L -84°C Console Freeze Dryers, Purge Valve, 230V Models
BIOPHARMA
FreeZone 6L Console Freeze Dryers are designed for lyophilizing moderate to large sample loads or numerous small container batches. New Lyo-Works™ OS provides flexibility and convenience in easy-to-use, touch screen display. Your samples are protected with remote notification and data recording.
25805.00€ - 27700.00€
Specifica
Tipo Freeze Dryer/Lyophilizer
Capacità (sistema metrico) 6 L (before defrosting)
N. di ripiani 0
Temperature Range (Metric) -84°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -119°C
Visualizza altre specifiche
Requires: Drying accessory, vacuum pump, glassware, adapters
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Include Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
15772807
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Labconco™
710611130
Stainless steel collector, Purge valve Schuko
25805.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 04-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15732817
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Labconco™
710612130
PTFE-coated collector, Purge valve Schuko
27700.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Freeze Dryer/Lyophilizer
0
-119°C
UL, CAN/CSA, CE
75.1 cm
80.7 cm
92.9 cm
230 V
122.5 kg
6 L (before defrosting)
-84°C
Steel
29.6 in.
31.8 in.
36.6 in.
10 A
270 lb.
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Labconco™ FreeZone™ 6L -84°C Console Freeze Dryers, Purge Valve, 230V Models