Learn More
Labconco™ FreeZone™ Stoppering Tray Dryers, Isolation Valve, 230V Models
Provides precise control and program flexibility for consistent performance. Labconco™ FreeZone™ Stoppering Tray Dryers, Isolation Valve, 230V Models are designed for lyophilizing moderate to large loads and stoppering vials or serum bottles under vacuum. They offer options for built-in 6-port manifold and isolation valve.
44650.00€
Specifica
Tipo Stoppering Tray Dryer
N. di ripiani 3
Temperature Range (Metric) -40°C to +40°C
Materiale Steel
Certificazione/Conformità UL, CAN/CSA, CE
Visualizza altre specifiche
Requires: Freeze dryer, vacuum pump
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Include Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
15762867
Vedere i documenti
Labconco™
794801230
3 shelves, Isolation Valve Schuko
44650.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 11-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Stoppering Tray Dryer
-40°C to +40°C
UL, CAN/CSA, CE
24.6 in.
32.4 in.
27.1 in.
9A
60 Hz
195.49 kg
3
Steel
3 shelves, Isolation Valve
62.4 cm
82.2 cm
68.8 cm
230 V
431 lb.
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Labconco™ FreeZone™ Stoppering Tray Dryers, Isolation Valve, 230V Models