Learn More
Ohaus™ Frontier™ 5000 Series Micro-Centrifuge
Dependable benchtop micro-centrifuge, ideal for high-speed laboratory applications.
2160.00€ - 5055.00€
Specifica
RCF max 21,953 x g
Display Backlit LCD
Specifiche di sicurezza CEFCC
Intervallo di velocità massima 200 to 15,200 rpm
Rotore incluso No
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Dimensioni esterne (L x P x A) Net Weight Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni esterne (L x P x A) Net Weight Prezzo Quantità e disponibilità  
15876752
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Ohaus™
30130866
393.00 x 287.00 x 292.000 mm 17.000 kg
2160.00€
Pezzo
15886752
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Ohaus™
30130868
561.00 x 287.00 x 292.000 mm 35.000 kg
5055.00€
Descrizione
  • High-speed operation for a range of essential lab applications, such as DNA/RNA preparation, ultrafiltration, and more.
  • Biocontainment rotors enable research involving hazardous samples.
  • Engineered with convenience of operation in mind, these centrifuges feature an intuitive interface, with all key parameters immediately accessible for observation and adjustment.
  • The compact design saves valuable bench space in the lab.
Specifica
Specifica
21,953 x g
CEFCC
No
Frontier 5000 Series Micro
Backlit LCD
200 to 15,200 rpm
10 sec to 99 h 59 min 59 secContinous
230 V
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Ohaus™ Frontier™ 5000 Series Micro-Centrifuge