Learn More
Motic™ Frosted Glass Plate for Mechanical Stage
Observe transparent or semi transparent samples. Motic™ Frosted Glass Plate for Mechanical Stage is for use with Motic™ stereo microscopes to profit from the transmitted light
Marca:  Motic™ 1101000900372
Codice prodotto. 15246675
  • 89.20€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For use with Motic™ Mechanical Stage
  • Approximately 5.5 x 4.5 in. (140 x 114mm)
Order Info
dimProductType
Specifica
Specifica
Frosted Glass Plate
5 1/2 in.
1 Ea.
114 mm
Motic™ Mechanical Stage
140 mm
4 1/2 in.
Titolo del prodotto
Motic™ Frosted Glass Plate for Mechanical Stage > Product Type: Frosted Glass; For Use With Attachable Mechanical Stage