Learn More
Memmert™ Full-Sight Glass Door for UN30, Max. 300°C
Full-sight glass door constructed of four insulated glass layers.
Marca:  Memmert™ UN30B1
Codice prodotto. 17560056
  • 636.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Accessory
  • Full-sight
  • Glass (4 layers)
  • Temperature range up to 300°C
Specifica
Specifica
UN30 Oven
300°C (Max.)
Full-sight Door
Glass
Titolo del prodotto
Memmert™ Full-Sight Glass Door for UN30, Max. 300°C > For Use With: UN30