Learn More
A&D Weighing Bilance di precisione FX/FZ IP65
Una bilancia di precisione che combina tutte le funzioni essenziali di pesatura in una soluzione leggera e compatta.
Marca: A&D Weighing FX-3000i-WP
1066.18 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Grado di protezione IP65, involucro totalmente protetto contro la polvere/protetto dall'acqua (WP)
- Calibrazione interna integrata, attivabile premendo un pulsante (FZ-i e FZ-i-WP)
- Funzione Ammortizzatore
- Funzione Accensione/Spegnimento automatici
- Ingombro pari a un foglio B5, adatta all'uso in spazi ristretti
- Display VFD per una migliore leggibilità delle pesate
- SCF - funzione Calcolo statistico
- RS-232C di serie
- Sensore compatto SHS rapido, tempo di risposta 1 secondo
- Interfaccia Quick USB – non è necessaria l'installazione del driver (opzionale)
- Interfaccia LAN – Ethernet con software WinCT-Plus (opzionale)
- Piatto pesata animali (opzionale)
- Paravento large (opzionale)
- I modelli da 1 mg sono dotati di un paravento small
- Pacco batterie ricaricabili NiMh integrato (opzionale)
Spezifikation
GLP/GMP/GCP/ISO/IP65 | |
3200 g | |
0.01 g | |
FX-3000i-WP | |
11 VA to the AC adaptor (12 V, 1 A) |
RS-232 C, Quick USB (option), LAN (option) | |
VFD | |
Stainless Steel | |
1 second |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur