Learn More
A&D Weighing Bilance di precisione FX/FZ IP65
Una bilancia di precisione che combina tutte le funzioni essenziali di pesatura in una soluzione leggera e compatta.
1119.20€ - 1385.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | GLP/GMP/GCP/ISO/IP65 |
---|---|
Tipo di collegamento | RS-232 C, Quick USB (option), LAN (option) |
Tipo di display | VFD |
Materiale | Stainless Steel |
Tempo di stabilizzazione | 1 second |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16631072
|
A&D Weighing
FX-2000i-WP |
2200 g |
1320.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16651072
|
A&D Weighing
FX-200i-WP |
220 g | N/A | ||||||
16671072
|
A&D Weighing
FX-3000i-WP |
3200 g |
1385.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16691062
|
A&D Weighing
FX-1200i-WP |
1220 g |
1255.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16691072
|
A&D Weighing
FX-300i-WP |
320 g |
1385.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Grado di protezione IP65, involucro totalmente protetto contro la polvere/protetto dall'acqua (WP)
- Calibrazione interna integrata, attivabile premendo un pulsante (FZ-i e FZ-i-WP)
- Funzione Ammortizzatore
- Funzione Accensione/Spegnimento automatici
- Ingombro pari a un foglio B5, adatta all'uso in spazi ristretti
- Display VFD per una migliore leggibilità delle pesate
- SCF - funzione Calcolo statistico
- RS-232C di serie
- Sensore compatto SHS rapido, tempo di risposta 1 secondo
- Interfaccia Quick USB – non è necessaria l'installazione del driver (opzionale)
- Interfaccia LAN – Ethernet con software WinCT-Plus (opzionale)
- Piatto pesata animali (opzionale)
- Paravento large (opzionale)
- I modelli da 1 mg sono dotati di un paravento small
- Pacco batterie ricaricabili NiMh integrato (opzionale)
Specifica
GLP/GMP/GCP/ISO/IP65 | |
VFD | |
1 second |
RS-232 C, Quick USB (option), LAN (option) | |
Stainless Steel | |
11 VA to the AC adaptor (12 V, 1 A) |