Learn More
G3BP1 Rabbit anti-Human, CoraLite 555, Clone: 7F14, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Marca:  Proteintech CL555-80777-20UL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg
Codice prodotto. 17781369
  • 139.00€ / 20µL
Spedizione stimata: 18-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
G3BP1 antibody apecifically detetects G3BP1 antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.
Specifica
Specifica
G3BP1
7F14
CoraLite 555
BC006997
Rabbit
Protein A purification
Primary
Human
Liquid
Immunofluorescence
1000 ug/mL
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
G3BP1
G3BP1 fusion protein Ag3728
20 μL
10146
Store at -20°C. Avoid exposure to light.