Learn More
G3BP1 Rabbit anti-Human, CoraLite 555, Clone: 7F14, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
139.00€ - 489.00€
Specifica
Antigene | G3BP1 |
---|---|
Clone | 7F14 |
Applicazioni | Immunofluorescence |
Coniugato | CoraLite 555 |
Forma | Liquid |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17781369
|
Proteintech
CL555-80777-20UL |
20 μL |
139.00€
20µL |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17679916
|
Proteintech
CL555-80777-100UL |
100 μL |
489.00€
100µL |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
G3BP1 antibody apecifically detetects G3BP1 antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.Specifica
G3BP1 | |
Immunofluorescence | |
Liquid | |
Human | |
BC006997 | |
G3BP1 | |
IgG | |
Protein A purification |
7F14 | |
CoraLite 555 | |
Rabbit | |
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. | |
10146 | |
G3BP1 fusion protein Ag3728 | |
Primary | |
Store at -20°C. Avoid exposure to light. |