Learn More
Gadolinium(III) acetate hydrate, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11329399
Gadolinium(III) acetate hydrate, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11329399
100 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Codice prodotto. 11329399
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 089158.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Gadolinium(III) acetate hydrate is used as a laboratory reagent, catalysts, optical glasses, structural ceramics, electrical components and photo-optical material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100587-93-7
Formula molecolare C6H9GdO6
Molecular Weight (g/mol) 334.38
Numero MDL MFCD00150116
InChI Key LYQGMALGKYWNIU-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name gadolinium(3+) triacetate
SMILES [Gd+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione (decomposition)
Materiale o nome chimico Gadolinium(III) acetate hydrate
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (REO)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 334.39 (Anhydrous)
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 1.611
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZ27K041 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/12/2024 Catalog Number089158.22,089158.06
Numero di lottoM04K002 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/01/2024 Catalog Number089158.22,089158.06
Numero di lottoU15J022 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/10/2023 Catalog Number089158.22,089158.06
Numero di lottoW06J040 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/09/2023 Catalog Number089158.22,089158.06
Numero di lottoX27H018 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number089158.22,089158.06
Titolo del prodotto
Gadolinium(III) acetate hydrate, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals >