Learn More
Gadolinium(III) carbonate hydrate, 99% (REO), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11303778
Gadolinium(III) carbonate hydrate, 99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11303778
5 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Codice prodotto. 11303778
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040254.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38245-36-2
Formula molecolare C3Gd2O9
Molecular Weight (g/mol) 494.52
Numero MDL MFCD00150240
InChI Key RQXZRSYWGRRGCD-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo gadolinium carbonate hydrate, gadolinium iii carbonate hydrate, acmc-1aeff, 3co3.2gd.h2o, gadolinium carbonate-water 2/3/1, digadolinium 3+ hydrate tricarbonate, gadolinium iii carbonate hydrate, reacton?, gadolinium iii carbonate hydrate-gd reo puratrem
PubChem CID 16212943
SMILES [Gd+3].[Gd+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Gadolinium(III) carbonate hydrate
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (REO)
IUPAC Name gadolinium(3+);tricarbonate;hydrate
Peso formulazione 494.53 (Anhydrous)
Percent Purity 99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoR10K030 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog Number040254.06,040254.14
Numero di lottoP13J004 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/05/2023 Catalog Number040254.06
Numero di lottoE11Y029 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number040254.06,040254.14
Numero di lottoI15N04 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number040254.06,040254.14
Numero di lotto22705A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number040254.06,040254.14
Titolo del prodotto
Gadolinium(III) carbonate hydrate, 99% (REO), Thermo Scientific Chemicals >