Learn More
Gadolinium(III) chloride, ultra dry, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Gadolinium(III) Chloride is used as chelating agents, which is essential for biomedical applications. It is also employed in the synthesis and nuclear magnetic resonance (NMR) studies of paramagnetic GdPCTA-[12] and GdPCTA-[13] complexes. It plays an important role as contrast agent for magnetic resonance imaging and an macrophage inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Gadolinium(III) chloride |
Punto di fusione | 609°C |
Colore | White |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 5 g |
Intervallo percentuale saggio | 99.99% (REO) |
Informazioni di solubilità | Soluble in water. |
Peso formulazione | 263.61 |
Sensibilità | Hygroscopic |
Aspetto | White powder |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y13K009 | Certificato di analisi | 26/12/2024 | 035736.06,035736.14 |
Y13K008 | Certificato di analisi | 26/12/2024 | 035736.06,035736.14 |
P07K016 | Certificato di analisi | 13/03/2024 | 035736.06,035736.14 |
U15J042 | Certificato di analisi | 24/10/2023 | 035736.06,035736.14 |
U15J043 | Certificato di analisi | 24/10/2023 | 035736.06,035736.14 |