Learn More
Gadolinium(III) nitrate hydrate, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Gadolinium(III) nitrate is used as an oxidizing agent and the precursor material in the preparation of gadolinium compounds. It is extensively employed in the production of specialized glasses and ceramics. It is also employed in heavy water nuclear reactors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Gadolinium(III) nitrate hydrate |
Punto di fusione | 92°C |
Colore | White |
Forma fisica | Crystalline Aggregates |
Quantità | 25 g |
Note percentuale saggio | (REO) |
Numero UN | UN1477 |
Indice di Merck | 14,4326 |
Informazioni di solubilità | Soluble in water. |
Peso formulazione | 343.26 (Anhydrous) |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z30K023 | Certificato di analisi | 31/12/2024 | 011284.06,011284.14,011284.22 |
X02D076 | Certificato di analisi | 26/11/2024 | 011284.06,011284.14,011284.22 |
M20I079 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | 011284.06,011284.14,011284.22 |
E01L17 | Certificato di analisi | 08/12/2021 | 011284.06,011284.14,011284.22 |
A06R018 | Certificato di analisi | 08/12/2021 | 011284.06,011284.14,011284.22 |