Learn More
Gadolinium(III) oxide, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11371019
Gadolinium(III) oxide, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11371019
250 g
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Codice prodotto. 11371019
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011290.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Gadolinium(III) oxide is used as a raw material for various fluorescent compounds, absorption material in atomic reactions, nuclear fuels, magnetic bubble material and screen-sensitivity increasing material. It is also used in glass and electronic industries. It also acts as a neutron shield, a catalyst, a dielectric ceramic and is used for filament coatings, special glasses, lasers, masers and telecommunication. It also serves as a laboratory reagent. It plays an important role as a potential contrast agent for magnetic resonance imaging (MRI).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12064-62-9
Formula molecolare Gd2O3
Molecular Weight (g/mol) 362.50
Numero MDL MFCD00011026
InChI Key CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide
PubChem CID 159427
SMILES [O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Gadolinium(III) oxide
Punto di fusione 2330°C
Nota nome Rare Earth Oxides Content
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 99.99% (REO)
Informazioni di solubilità Soluble in acid. Insoluble in water.
IUPAC Name gadolinium(3+);oxygen(2-)
Peso formulazione 362.5
Densità 7.407
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoX11K026 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/11/2024 Catalog Number011290.09,011290.18,011290.30,011290.A1
Numero di lottoX02K022 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/10/2024 Catalog Number011290.09,011290.18,011290.30,011290.A1
Numero di lottoP19K027 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog Number011290.09,011290.18,011290.30,011290.A1
Numero di lottoQ26K039 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/05/2024 Catalog Number011290.09,011290.18,011290.30,011290.A1
Numero di lottoZ19J023 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/01/2024 Catalog Number011290.09,011290.18,011290.30,011290.A1
Titolo del prodotto
Gadolinium(III) oxide, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals >