Learn More
Gadolinium(III) oxide, REacton™, 99.999% (REO), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11341019
Gadolinium(III) oxide, REacton™, 99.999% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11341019
100 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Codice prodotto. 11341019
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011289.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Gadolinium(III) oxide is used as a raw material for various fluorescent compounds, absorption material in atomic reactions, nuclear fuels, magnetic bubble material and screen-sensitivity increasing material. It is also used in glass and electronic industries. It also acts as a neutron shield, a catalyst, a dielectric ceramic and is used for filament coatings, special glasses, lasers, masers and telecommunication. It also serves as a laboratory reagent. It plays an important role as a potential contrast agent for magnetic resonance imaging (MRI).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12064-62-9
Formula molecolare Gd2O3
Molecular Weight (g/mol) 362.50
Numero MDL MFCD00011026
InChI Key CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide
PubChem CID 159427
SMILES [O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Gadolinium(III) oxide
Punto di fusione 2330°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.999% (REO)
Informazioni di solubilità Soluble in acid. Insoluble in water.
IUPAC Name gadolinium(3+);oxygen(2-)
Peso formulazione 362.5
Aspetto White powder or granules
Densità 7.407
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10250999 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/08/2024 Catalog Number011289.22,011289.14,011289.36
Numero di lottoD09S014 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number011289.22,011289.14,011289.36
Numero di lottoG23W055 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number011289.22,011289.14,011289.36
Numero di lottoL11R010 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number011289.22,011289.14,011289.36
Numero di lottoE11S024 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number011289.22,011289.14,011289.36
Titolo del prodotto
Gadolinium(III) oxide, REacton™, 99.999% (REO), Thermo Scientific Chemicals >