Learn More
Gallium metal, packaged in polyethylene bottle, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Gallium |
Colore | Silver to Gray |
Aspetto | Silver Gray |
Densità | 5.91g/cm3 |
Intervallo percentuale saggio | 99.9999% (Metals basis) |
Quantità | 100 g |
Forma | Solid and/or Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Titolo del prodotto
Gallium metal, packaged in polyethylene bottle, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >