Learn More
Gallium metal, packaged in polyethylene bottle, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15487095
Gallium metal, packaged in polyethylene bottle, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15487095
500 g
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Codice prodotto. 15487095
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045841.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
May be solid or liquid due to ambient temperature
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-55-3
Formula molecolare Ga
Molecular Weight (g/mol) 69.72
Numero MDL MFCD00134045
InChI Key GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom
PubChem CID 5360835
ChEBI CHEBI:49631
IUPAC Name gallium
SMILES [Ga]
Specifica
Materiale o nome chimico Gallium
Colore Silver to Gray
Aspetto Silver Gray
Intervallo percentuale saggio 99.9999% (Metals basis)
Quantità 500 g
Forma Solid and/or Liquid
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Titolo del prodotto
Gallium metal, packaged in polyethylene bottle, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >