Learn More
Gallium metal, packaged in poylethylene bottle, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11428620
Gallium metal, packaged in poylethylene bottle, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11428620
100 g
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Codice prodotto. 11428620
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044418.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
May be solid or liquid due to ambient temperature
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-55-3
Formula molecolare Ga
Molecular Weight (g/mol) 69.72
Numero MDL MFCD00134045
InChI Key GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atomVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 5360835
ChEBI CHEBI:49631
IUPAC Name gallium
SMILES [Ga]
Specifica
Materiale o nome chimico Gallium
Colore Silver to Gray
Aspetto Silver Gray
Densità 5.91g/cm3
Intervallo percentuale saggio 99.9999% (Metals basis)
Quantità 100 g
Forma Solid and/or Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoP18L006 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/03/2025 Catalog Number044418.36,044418.22
Numero di lottoN20L002 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/02/2025 Catalog Number044418.36,044418.22
Numero di lottoX18K059 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/11/2024 Catalog Number044418.36,044418.22
Numero di lottoQ20I020 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2022 Catalog Number044423.14,044418.36,044418.22
Numero di lottoQ14I028 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2022 Catalog Number044423.14,044418.36,044418.22
Titolo del prodotto
Gallium metal, packaged in poylethylene bottle, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >