Learn More
Ansell™ Gammex™ PF Powder-Free Latex Surgical Gloves
Provides an optimal combination of safety, based on Ansell's powder-free technology, with paralleled levels of comfort and ease-of-use. Ansell Edmont™ Gammex™ PF Powder-Free Latex Surgical Gloves have a very high tear resistance, with a favorable strength-to-thickness ratio for optimal barrier protection.
Marca:  Ansell™ AJ330048080
Codice prodotto. 13157943
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Micro-rough outer surface provides a secure grip in both wet and dry conditions
  • Synthetic inner coating reduces possible contact with latex allergens
  • Resistant to alcohol-based hand disinfectants and viral penetration
  • Delivers elasticity, sensitivity and comfort plus a natural fit that helps prevent hand fatigue
Specifica
Specifica
Single-use
No
Powder Free
Straight
Tears, alcohol-based hand disinfectants, viral penetration
Ambidextrous
Latex
9
40 pairs per box; 6 boxes per case