Learn More
Ansell™ Gammex™ PF Powder-Free Latex Surgical Gloves
Provides an optimal combination of safety, based on Ansell's powder-free technology, with paralleled levels of comfort and ease-of-use. Ansell Edmont™ Gammex™ PF Powder-Free Latex Surgical Gloves have a very high tear resistance, with a favorable strength-to-thickness ratio for optimal barrier protection.
72.81€ - 123.00€
Specifica
Monouso Single-use
Hand Ambidextrous
Latex Free No
Materiale Latex
Powdered Powder Free
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Size Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
13157943
Vedere i documenti
Ansell™
AJ330048080
9 40 pairs per box; 6 boxes per case Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17131985
Vedere i documenti
Ansell™
AJ330048075
7.5 50 Pairs/Box
123.00€
50 paia
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Micro-rough outer surface provides a secure grip in both wet and dry conditions
  • Synthetic inner coating reduces possible contact with latex allergens
  • Resistant to alcohol-based hand disinfectants and viral penetration
  • Delivers elasticity, sensitivity and comfort plus a natural fit that helps prevent hand fatigue
Specifica
Specifica
Single-use
No
Powder Free
Tears, alcohol-based hand disinfectants, viral penetration
Ambidextrous
Latex
Straight