Learn More
ROBU VitraPOR™ Gas Distribution Tube, Type B
Gas Distribution Tube with lateral bowl.
Marca:  ROBU VitraPOR™ 19220
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18050kg
Codice prodotto. 16852976
  • 171.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 29-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For fine dispersion of gases in liquids
  • Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass (3.3)
Type B
0
22 mm