Learn More
ROBU VitraPOR™ Gas Distribution Tube, Type B
Gas Distribution Tube with lateral bowl.
171.00€ - 201.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Tipo | Type B |
Diametro sistema metrico) interno tubo | 22 mm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16852976
|
ROBU VitraPOR™
19220 |
0 |
171.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16882976
|
ROBU VitraPOR™
19223 |
3 |
171.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16892976
|
ROBU VitraPOR™
19224 |
4 |
201.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16872976
|
ROBU VitraPOR™
19222 |
2 |
171.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16862976
|
ROBU VitraPOR™
19221 |
1 |
171.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For fine dispersion of gases in liquids
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Specifica
Borosilicate Glass (3.3) | |
Type B | |
22 mm |