Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ FEP Gas and Liquid Sampling Bags with Septum
Chemware™ FEP Gas and Liquid Sampling Bags Septum are chemically resistant flexible sampling bags with septum fitting.
50.40€ - 91.05€
Specifica
Product Type | Gas Sampling Bag |
---|---|
Colore | Clear |
Da utilizzare con (applicazione) | Gas and Liquid Sampling |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15747012
|
Saint Gobain Life Sciences
D1075002 |
0.5 L | FEP On/Off Valve |
62.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11984908
|
Saint Gobain Life Sciences
D1075002 |
0.5 L | FEP On/Off Valve |
62.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11924918
|
Saint Gobain Life Sciences
D1075005 |
0.5 L | FEP Septum Valve |
50.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11994908
|
Saint Gobain Life Sciences
D1075001 |
1.2 L | FEP On/Off Valve |
73.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11934918
|
Saint Gobain Life Sciences
D1075006 |
1.2 L | FEP On/Off Septum Valve |
61.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11904918
|
Saint Gobain Life Sciences
D1075003 |
4.7 L | FEP On/Off Valve |
91.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Made from 5 mil FEP fluoropolymer film, these flexible, sturdy bags are heat sealed on all four sides for complete chemical resistance and leak-proof operation.
- They are inert to most chemicals and have low permeability which limits sample loss.
- Available with either a nickel-plated, brass on/off valve that accepts 1/4 inch (6.4 mm) I.D. flexible tubing or with PTFE/silicone septum in polypropylene housing for use with a hypodermic needle.
- These FEP bags are easy to use.
- They can be stored for an unlimited period prior to use.
- Applications include gas sample analysis, extracting air samples from smoke stack exhaust systems, monitoring air quality or calibrating instruments in the field.
- Custom sizes and configurations available on request.
- The bags are individually packaged.
- All bags also available in a pack of 10, except 50 L size which is available in a pack of 5.
Specifica
Gas Sampling Bag | |
Clear | |
Gas and Liquid Sampling |
Titolo del prodotto
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ FEP Gas and Liquid Sampling Bags with Septum