Learn More
3M™ Cartuccia per gas e vapori
Per combinare un'eccellente protezione con comfort ed equilibrio eccezionali. La cartuccia per gas e vapori 3M a forma trapezoidale è adatta per semimaschere e maschere complete dotate di sistemi di attacco a baionetta.
Marca: 3M™ 7100006000
47.53 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Colour-coded labels according to the EN14387 classification system to show the type of protection they provide.These lightweight filters combine protection with comfort, and they’re compatible with our range of half and full-face masks for safe working in hazardous environments. They offer low breathing resistance and good balance when connected to your mask, and they’re designed to optimise your field of vision.They can be clicked into place quickly and easily, and they can be used with any 3M™ Reusable Masks that feature a bayonet-style connection. They can also be used in combination with 3M™ Particulate Filters and 3M™ 501 Particle Filter Retainers.
Specifica
Filtro a cartuccia | |
Innesto a baionetta | |
Bianco | |
Cartuccia gas e vapori | |
Pulizia con acidi, decapaggio dei metalli, incisione e uso di metalli, produzione e manipolazione di sostanze chimiche | |
6057 | |
100 g |
EN 14387:2004 + A1:2008 | |
Vapori inorganici e gas acidi, vapori organici con temperatura di ebollizione > 65 °C | |
Gas acido/vapore organico | |
ABE1 | |
Mezze maschere o maschere facciali intere | |
Confezione da 8 |
Titolo del prodotto
3M™ Cartuccia per gas e vapori > Model: 6057