Learn More
BRAND™ Gay-Lussac Calibrated Density Bottle
Borosilicate glass construction. The volume in cm3 is specified to a precision of 3 decimal places.
Marca:  BRAND™ 43338
84.40 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10221981
  • 108.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Borosilicate glass 3.3.
  • DIN ISO 3507
  • Gay-Lussac style
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Includes individual certificate
  • Stopper NS 10/19 with capillary
  • Top of stopper ground and polished
  • The volume in cm³ is specified to a precision of 3 decimal places
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1 Each
100 mL
Borosilicate Glass (3.3)
Gay-Lussac Density Bottle
Titolo del prodotto
BRAND™ Gay-Lussac Calibrated Density Bottle > Volume: 100mL