Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Gay Lussac Pycnometers Unadjusted
Pycnometers acc. to Gay Lussac, unadjusted
44.00€ - 63.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10788081
|
Lenz Laborglasintrumente™
05630022 |
25 mL |
44.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10000281
|
Lenz Laborglasintrumente™
05630028 |
50 mL |
45.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10662662
|
Lenz Laborglasintrumente™
05630037 |
100 mL |
63.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Gay Lussac pycnometers acc. to DIN ISO 3507 and in addition to standard
- Unadjusted
- Stopper NS 10/19 with capillary
- Stopper top ground and polished
- Imprint of nominal capacity at the bottom
- Material: borosilicate glass 3.3
Specifica
1 | |
Borosilicate Glass (3.3) |
Titolo del prodotto
Lenz Laborglasintrumente™ Gay Lussac Pycnometers Unadjusted