Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Gay Lussac Pycnometers Unadjusted
Pycnometers acc. to Gay Lussac, unadjusted
Marca:  Lenz Laborglasintrumente™ 05630028
Codice prodotto. 10000281
  • 42.29€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Gay Lussac pycnometers acc. to DIN ISO 3507 and in addition to standard
  • Unadjusted
  • Stopper NS 10/19 with capillary
  • Stopper top ground and polished
  • Imprint of nominal capacity at the bottom
  • Material: borosilicate glass 3.3
Specifica
Specifica
1
50 mL
Borosilicate Glass (3.3)