Learn More
Thermo Scientific™ Siringhe GC per autocampionatore TriPlus™ RSH
Iniezioni accurate, precise e riproducibili con le siringhe GC Thermo Scientific™ per autocampionatore TriPlus™ RSH Thermo Scientific™.
Marca:  Thermo Scientific™ 365D0291
76.55 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "24127" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13414826
  • 92.70€ / Pezzo
Edge
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
Descrizione
Iniezioni accurate, precise e riproducibili con le siringhe GC Thermo Scientific™ per autocampionatore TriPlus™ RSH Thermo Scientific™. Il design robusto e collaudato nella pratica è ottimizzato per la perforazione dei setti. In vetro borosilicato con flange metalliche in acciaio inox o in ottone nichelato con una grande varietà di capacità.
  • Volumi delle siringhe compresi tra 0.5 μl e 5 ml
  • Disponibilità di opzioni a tenuta di gas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Misura 26s; lunghezza 57 mm; 10 µl
57 mm
Ea.
57 mm
Autocampionatore RSH TriPlus
Misura 26s
Siringa per autocampionatore GC
10 μl
Cone
No
Documenti
Product Information
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Siringhe GC per autocampionatore TriPlus™ RSH > 10μL volume; 57mm length; 26 gauge