Learn More
Cytiva Kit di calibrazione per gel-filtrazione
Per calibrare le colonne per gel filtrazione in modo semplice e affidabile. I kit di calibrazione per gel filtrazione Cytiva Life Sciences™ contengono una serie ben definita di standard proteici.
670.00€
Specifica
Quantità | Ciascuno |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Terreno di coltura ad alta risoluzione e colonna preimpaccata |
Product Type | Calibration Kit |
Da utilizzare con (applicazione) | Calibrazione di terreno per gel-filtrazione ad alta risoluzione e colonna quale Superdex™, Superose e Sephacryl |
Content And Storage | Da 2 ° a 8 °C |
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10734557
|
Cytiva
28-4038-41 |
Da 6500 a 75,000 |
670.00€
1 set |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10196234
|
Cytiva
28-4038-42 |
Da 43,000 a 669,000 |
670.00€
1 set |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Gamma di proteine ottimizzate, adatte a terreni ad alta risoluzione e a colonne preimpaccate
- Ciascun kit contiene cinque fiale di proteine liofilizzate
- Blue Dextran 2000 incluso, per determinare la frazione di vuoto della colonna
Specifica
Ciascuno | |
Calibration Kit | |
Da 2 ° a 8 °C |
Terreno di coltura ad alta risoluzione e colonna preimpaccata | |
Calibrazione di terreno per gel-filtrazione ad alta risoluzione e colonna quale Superdex™, Superose e Sephacryl |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Informazioni supplementari
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Trypsin inhibitor, pancreatic basic
Titolo del prodotto
Cytiva Kit di calibrazione per gel-filtrazione