Learn More
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15640925
|
Vitlab™
1625503 |
0.2 to 2 mL |
421.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15650925
|
Vitlab™
1625504 |
0.5 to 5 mL |
421.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15660925
|
Vitlab™
1625505 |
1.0 to 10 mL |
421.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15670925
|
Vitlab™
1625506 |
2.5 to 25 mL |
533.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15680925
|
Vitlab™
1625507 |
5 to 50 mL |
569.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15690925
|
Vitlab™
1625508 |
10 to 100 mL |
754.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Calibration mechanism for adjustment within the scope of test equipment monitoring
- Discharge valve with safety ball closes if the discharge tube is not mounted
- Valve block rotates freely 360° on the bottle with standard thread GL 45
- Various adapters allow the dispensers to be used on bottles of different sizes
- For a better hold of the intake tube, the intake valve is equipped with an olive
- Nominal volume 2 to 10mL includes adapters GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 and telescopic intake tube (length 125 to 240mm)
- Nominal volume 25 to 100mL includes adapters GL 32, GL 38, S 40 and telescopic intake tube (length 170 to 330mm)
Titolo del prodotto
Vitlab™ Genius II Bottletop Dispenser