Learn More
Buerkle™ GeoSampler Soil Sampler
Buerkle™ GeoSampler Soil Sampler is for light soils, meadows and lawns.
184.00€ - 234.00€
Specifica
Product Type | Geosampler Soil Sampler |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Graduato | No |
Da utilizzare con (applicazione) | Light Soils, Meadows and Lawns |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) parte inferiore esterna | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) parte inferiore esterna | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11842303
|
Buerkle™
5350-5003 |
56 cm | 17 mm |
184.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10791799
|
Buerkle™
5350-5006 |
81 cm | 20 mm |
234.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Soil sampler for light soils, meadows and lawns
- The foot bar of model 5350-5006 makes work easier
- Stainless steel
Specifica
Geosampler Soil Sampler | |
Stainless Steel | |
No | |
Light Soils, Meadows and Lawns |
Titolo del prodotto
Buerkle™ GeoSampler Soil Sampler