Learn More
Gestodene, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 17362491
Gestodene, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17362491
250 mg
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Codice prodotto. 17362491
Marca: Thermo Scientific Acros 468652500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 60282-87-3
Formula molecolare C21H26O2
Molecular Weight (g/mol) 310.44
Numero MDL 00867858
InChI Key SIGSPDASOTUPFS-KQMXEUTGSA-N
Sinonimo 13beta-Ethyl-17beta-hydroxy-18,19-dinorpregna-4,15-dien-20-yn-3-one
IUPAC Name (1R)-11a-ethyl-1-ethynyl-1-hydroxy-1H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-one
SMILES CCC12CCC3C(CCC4=CC(=O)CCC34)C1C=C[C@@]2(O)C#C
Specifica
Materiale o nome chimico Gestodene
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 250 mg
Certificato di analisi Available
Forma fisica Powder
Indice di Merck 4425
Colore White to Beige
Punto di fusione 197.9°C
Peso formulazione 310.43
Titolo del prodotto
Gestodene, Thermo Scientific™ >